2,5-Dimethyl-1,5-hexadien ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0734-25ML D0734-5ML
TCIAD0734-25MLEA 1250 DKK
TCIAD0734-25ML TCIAD0734-5ML
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
Formel: C₈H₁₄
Kogepunkt: 116°C
Massefylde: 0,743 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 10°C
MDL Number: MFCD00008602
CAS-nummer: 627-58-7
EINECS: 211-003-3
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=451ef518ea3504bc637429fdac5ef05953fa8913&vid=451ef518ea3504bc637429fdac5ef05953fa8913&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %