2,4,5-Trifluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T2319-1G T2319-5G
TCIAT2319-1GEA 181 DKK
TCIAT2319-1G TCIAT2319-5G
2,4,5-Trifluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kogepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,408 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00061196
CAS-nummer: 165047-24-5
UN nummer: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&vid=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %