2,3-Difluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D3892-1G D3892-5G
TCIAD3892-1GEA 411 DKK
TCIAD3892-1G TCIAD3892-5G
2,3-Difluorpyridin ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Kogepunkt: 126°C
Flammepunkt: 31°C
MDL Number: MFCD04114143
CAS-nummer: 1513-66-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93b916641e56415bfbfb7bcb50fb15dad20b70f9&vid=93b916641e56415bfbfb7bcb50fb15dad20b70f9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %