2,2-Difluorethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D4128-5G D4128-25G
TCIAD4128-5GEA 156 DKK
TCIAD4128-5G TCIAD4128-25G
2,2-Difluorethanol ≥98.0% (by GC)
2,2-Difluoroethanol
Formel: C₂H₄F₂O
Kogepunkt: 96°C
Massefylde: 1,296 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042248
CAS-nummer: 359-13-7
UN nummer: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&vid=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %