2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
H0548-25G H0548-5G
TCIAH0548-25GEA 1040 DKK
TCIAH0548-25G TCIAH0548-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Formel: C₄H₃F₇O
Molekylvægt: 200.06 g/mol
Kogepunkt: 96°C
Flammepunkt: 25°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004674
CAS-nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN nummer: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&vid=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %