12-Brom-1-dodecanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 12-Bromododecan-1-ol
B1731-25G B1731-5G
TCIAB1731-25GEA 1480 DKK
TCIAB1731-25G TCIAB1731-5G
12-Brom-1-dodecanol ≥98.0% (by GC)
12-Bromo-1-dodecanol
Formel: HO(CH₂)₁₁CH₂Br
Kogepunkt: 156°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004754
CAS-nummer: 3344-77-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19791638e9dcad6b238ac3eb96934f12f2167cb8&vid=19791638e9dcad6b238ac3eb96934f12f2167cb8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C