1-Methylpyrrolidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0415-25ML M0415-500ML M0415-100ML
TCIAM0415-25MLEA 140 DKK
TCIAM0415-25ML TCIAM0415-500ML TCIAM0415-100ML
1-Methylpyrrolidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylpyrrolidin
Formel: C₅H₁₁N
Kogepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –76 °C
Massefylde: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 3°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003173
CAS-nummer: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&vid=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %