p-Cymen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0513-25ML C0513-500ML
TCIAC0513-25MLEA 132 DKK
TCIAC0513-25ML TCIAC0513-500ML
p-Cymen ≥95.0% (by GC)
p-Cymen
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 176°C
Massefylde: 0,8573 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 52°C
MDL Number: MFCD00008893
CAS-nummer: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
UN nummer: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28424df2791676891ccbec04b9953a1c10f1f481&vid=28424df2791676891ccbec04b9953a1c10f1f481&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %