1-Methoxynaphthalen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M0116-25G M0116-500G
TCIAM0116-25GEA 156 DKK
TCIAM0116-25G TCIAM0116-500G
1-Methoxynaphthalen ≥98.0% (by GC)
1-Methoxynaphthalen
Formel: C₁₁H₁₀O
Kogepunkt: 271°C
Smeltepunkt: 6°C
Massefylde: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003924
CAS-nummer: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&vid=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %