Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
B0498-25ML B0498-500ML
TCIAB0498-25MLEA 148 DKK
TCIAB0498-25ML TCIAB0498-500ML
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99.0% (by GC)
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formel: C₆H₁₄O₃
Molekylvægt: 134.18 g/mol
Kogepunkt: 162°C
Smeltepunkt: –68°C
Flammepunkt: 50°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008503
CAS-nummer: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN nummer: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03165
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&vid=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %