2-toluenthiol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Thiocresol, 1-Mercapto-2-methylbenzene, o-Toluenethiol, 2-Methylbenzene-1-thiol, 2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol, 2-Methylthiophenol
T0288-25ML T0288-100ML
TCIAT0288-25MLEA 1290 DKK
TCIAT0288-25ML TCIAT0288-100ML
2-toluenthiol ≥97.0% (by GC)
2-toluenthiol
Formel: C₇H₈S
Kogepunkt: 194°C
Massefylde: 1,041 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 64°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004838
CAS-nummer: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895bfaf9f799911de5a7ee0d0837050b80dafd72&vid=895bfaf9f799911de5a7ee0d0837050b80dafd72&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %