1-Propyl isothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0388-25ML I0388-5ML
TCIAI0388-25MLEA 739 DKK
TCIAI0388-25ML TCIAI0388-5ML
1-Propyl isothiocyanat ≥98.0% (by GC)
1-Propyl isothiocyanat
Formel: C₄H₇NS
Kogepunkt: 153°C
Massefylde: 0,9909 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: -15°C
MDL Number: MFCD00004823
CAS-nummer: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&vid=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %