p-Tolyl isothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
I0393-25G
I0393-5G
TCIAI0393-25GEA
1120
DKK
TCIAI0393-25G
TCIAI0393-5G
p-Tolyl isothiocyanat ≥98.0% (by GC)
p-Tolyl isothiocyanat
Formel:
C₈H₇NS Kogepunkt: 237 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 27…30 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004813 CAS-nummer: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |