p-Tolylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0321-25G T0321-100G
TCIAT0321-25GEA 468 DKK
TCIAT0321-25G TCIAT0321-100G
p-Tolylisocyanat ≥98.0% (by GC)
p-Tolylisocyanat
Formel: C₈H₇NO
Kogepunkt: 74°C
Massefylde: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 66°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002029
CAS-nummer: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&vid=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %