α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylisocyanate, p-Trifluoromethylphenylisocyanate
T2403-25G T2403-5G
TCIAT2403-25GEA 1440 DKK
TCIAT2403-25G TCIAT2403-5G
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.12 g/mol
Kogepunkt: 59°C
Massefylde: 1.31
Flammepunkt: 69°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002028
CAS-nummer: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
UN nummer: 2285
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&vid=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %