3-Methoxyphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0551-25G I0551-5G
TCIAI0551-25GEA 1560 DKK
TCIAI0551-25G TCIAI0551-5G
3-Methoxyphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
3-Methoxyphenylisocyanat
Formel: C₈H₇NO₂
Kogepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 96°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002019
CAS-nummer: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61cf33b8754c3bbecb428eede4f6db5c2aa6000b&vid=61cf33b8754c3bbecb428eede4f6db5c2aa6000b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %