α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
I0340-25G
I0340-5G
TCIAI0340-25GEA
911
DKK
TCIAI0340-25G
TCIAI0340-5G
α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat ≥96.0% (by GC)
α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat
Formel:
C₈H₄F₃NO Kogepunkt: 104°C Smeltepunkt: –26 °C Massefylde: 1,3455 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 59°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002020 CAS-nummer: 329-01-1 EINECS: 206-341-3 UN nummer: 2285 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |