1-Iod-4,4,4-trifluorbutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
T2529-5G T2529-25G
TCIAT2529-5GEA 649 DKK
TCIAT2529-5G TCIAT2529-25G
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan ≥98.0% (by GC)
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Formel: C₄H₆F₃I
Molekylvægt: 237.99 g/mol
MDL Number: MFCD00041543
CAS-nummer: 461-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45b62e9fc639426a6b343620d390348182592e0d&vid=45b62e9fc639426a6b343620d390348182592e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %