1-Iod-3,3,3-trifluorpropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
T2588-25G T2588-5G
TCIAT2588-25GEA 1450 DKK
TCIAT2588-25G TCIAT2588-5G
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan ≥98.0% (by GC)
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formel: C₃H₄F₃I
Molekylvægt: 223.96 g/mol
Kogepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00038531
CAS-nummer: 460-37-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc59713bab6d6575d6ecf5b5913a3d823e06d6b&vid=fcc59713bab6d6575d6ecf5b5913a3d823e06d6b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %