α,α,α-Trifluor-p-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
H0644-25G H0644-5G
TCIAH0644-25GEA 1350 DKK
TCIAH0644-25G TCIAH0644-5G
α,α,α-Trifluor-p-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α,α,α-Trifluor-p-cresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Kogepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002363
CAS-nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fb2d842a4c492b14ba2e7240ac3d3a93aba1c5b&vid=4fb2d842a4c492b14ba2e7240ac3d3a93aba1c5b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C