2-Nitro-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
N0552-25G N0552-5G
TCIAN0552-25GEA 452 DKK
TCIAN0552-25G TCIAN0552-5G
2-Nitro-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Nitro-m-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 108°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007125
CAS-nummer: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9
UN nummer: 2446
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c4509680a6c5a485f8a21cbc9ea0ea739e6a093&vid=3c4509680a6c5a485f8a21cbc9ea0ea739e6a093&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency