5-Methoxy-m-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxy-5-methylanisol, 1-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzene, 3-Methoxy-5-methylphenol, 3-Hydroxy-5-methoxytoluene
M0895-1G M0895-5G
TCIAM0895-1GEA 214 DKK
TCIAM0895-1G TCIAM0895-5G
5-Methoxy-m-cresol ≥98.0% (by GC)
5-Methoxy-m-cresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molekylvægt: 138.17 g/mol
MDL Number: MFCD00059261
CAS-nummer: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd13e20dc347a51399cd0c22ca7d873f51b153c0&vid=fd13e20dc347a51399cd0c22ca7d873f51b153c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 64.0 deg-C