3-Hexyn-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0460-25ML H0460-5ML
TCIAH0460-25MLEA 6960 DKK
TCIAH0460-25ML TCIAH0460-5ML
3-Hexyn-1-ol ≥97.0% (by GC)
3-Hexyn-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 161°C
Smeltepunkt: 42 °C
Massefylde: 0,902 g/cm³ (14 °C)
Flammepunkt: 64°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002957
CAS-nummer: 1002-28-4
EINECS: 213-685-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&vid=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %