α,α,α-Trifluor-m-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
T0436-25G T0436-250G
TCIAT0436-25GEA 181 DKK
TCIAT0436-25G TCIAT0436-250G
α,α,α-Trifluor-m-cresol ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluor-m-cresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Kogepunkt: 178°C
Smeltepunkt: -2
Flammepunkt: 73°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002299
CAS-nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&vid=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid