4-Fluorphenyl isothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
F0644-25G F0644-5G
TCIAF0644-25GEA 1520 DKK
TCIAF0644-25G TCIAF0644-5G
4-Fluorphenyl isothiocyanat ≥98.0% (by GC)
4-Fluorphenyl isothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Kogepunkt: 228°C
Smeltepunkt: 26…28 °C
Flammepunkt: 89°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004809
CAS-nummer: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN nummer: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&vid=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %