4-Fluorphenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
I0339-25G I0339-5G
TCIAI0339-25GEA 1010 DKK
TCIAI0339-25G TCIAI0339-5G
4-Fluorphenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
4-Fluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄FNO
Molekylvægt: 137.11 g/mol
Kogepunkt: 68°C
Flammepunkt: 53°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002023
CAS-nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN nummer: 2478
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7304f5cac5f89b82dd254e20f95719938a4b7b8&vid=b7304f5cac5f89b82dd254e20f95719938a4b7b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %