4-Fluorbenzylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Fluorophenyl)methanol
F0251-25G F0251-5G
TCIAF0251-25GEA 509 DKK
TCIAF0251-25G TCIAF0251-5G
4-Fluorbenzylalkohol ≥98.0% (by GC)
4-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Kogepunkt: 99°C
Smeltepunkt: 22…23 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004651
CAS-nummer: 459-56-3
EINECS: 207-292-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ac861f5562e6a5b88bf6bfb849b89e8c506e14&vid=35ac861f5562e6a5b88bf6bfb849b89e8c506e14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %