3-Fluorbenzyl alkohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-Fluorophenyl)methanol
F0370-25G F0370-5G
TCIAF0370-25GEA 911 DKK
TCIAF0370-25G TCIAF0370-5G
3-Fluorbenzyl alkohol ≥97.0% (by GC)
3-Fluorbenzyl alkohol
Formel: C₇H₇FO
Molekylvægt: 126.13 g/mol
Kogepunkt: 201°C
Flammepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00004631
CAS-nummer: 456-47-3
EINECS: 207-265-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b883131a03fb7dc9c2a56d8c1190c41dbcc87eb&vid=9b883131a03fb7dc9c2a56d8c1190c41dbcc87eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1650 to 1.1750
Refractive index n20/D 1.5080 to 1.5120