2-Fluorphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
I0338-25G I0338-5G
TCIAI0338-25GEA 1840 DKK
TCIAI0338-25G TCIAI0338-5G
2-Fluorphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
2-Fluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄FNO
Kogepunkt: 65°C
Massefylde: 1,222 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 50°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001996
CAS-nummer: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN nummer: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4d26511c2d2cde5300f83f46b34200f1d4e30ff&vid=b4d26511c2d2cde5300f83f46b34200f1d4e30ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %