4-Ethylphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0767-1G E0767-5G
TCIAE0767-1GEA 132 DKK
TCIAE0767-1G TCIAE0767-5G
4-Ethylphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
4-Ethylphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 80°C
Massefylde: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013881
CAS-nummer: 23138-50-3
EINECS: 245-446-9
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d602ff099111fc9babce76a4a3c9c42698633611&vid=d602ff099111fc9babce76a4a3c9c42698633611&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %