3'-Fluoracetophenon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
F0262-25G F0262-5G
TCIAF0262-25GEA 829 DKK
TCIAF0262-25G TCIAF0262-5G
3'-Fluoracetophenon ≥97.0% (by GC)
3'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molekylvægt: 138.14 g/mol
Kogepunkt: 81°C
Smeltepunkt: -3
Massefylde: 1.12
Flammepunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00000338
CAS-nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea0dda57f76fc4a9b2a926fc15f035fb70547850&vid=ea0dda57f76fc4a9b2a926fc15f035fb70547850&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %