2'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
F0364-25G F0364-5G
TCIAF0364-25GEA 591 DKK
TCIAF0364-25G TCIAF0364-5G
2'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
2'-Fluoroacetophenone
Formel: C₈H₇FO
Molekylvægt: 138.14 g/mol
Kogepunkt: 85°C
Flammepunkt: 61°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000320
CAS-nummer: 445-27-2
EINECS: 207-156-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&vid=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %