4-(Trifluormethoxy)benzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T2292-1G T2292-5G
TCIAT2292-1GEA 132 DKK
TCIAT2292-1G TCIAT2292-5G
4-(Trifluormethoxy)benzonitril ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.12 g/mol
Kogepunkt: 193°C
Massefylde: 1.284
Flammepunkt: 83°C
MDL Number: MFCD00039474
CAS-nummer: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&vid=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %