4-Chlor-o-cresol ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Chloro-4-hydroxy-3-methylbenzene, 4-Chloro-2-methylphenol
C0152-25G
C0152-500G
TCIAC0152-25GEA
238
DKK
TCIAC0152-25G
TCIAC0152-500G
4-Chlor-o-cresol ≥90.0% (by GC)
4-Chlor-o-cresol
Formel:
C₇H₇ClO Molekylvægt: 142.58 g/mol Kogepunkt: 224 Flammepunkt: 78 |
MDL Number:
MFCD00002321 CAS-nummer: 1570-64-5 EINECS: 216-381-3 UN nummer: 3437 ADR: 6.1 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |