4-Chlor-m-cresol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0150-25G C0150-500G
TCIAC0150-25GEA 132 DKK
TCIAC0150-25G TCIAC0150-500G
4-Chlor-m-cresol ≥99.0% (by GC)
4-Chlor-m-cresol
Formel: C₇H₇ClO
Kogepunkt: 235°C
Smeltepunkt: 63…65 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002323
CAS-nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN nummer: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02133
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21af2b9b19228f70767d409afc5327827cc15218&vid=21af2b9b19228f70767d409afc5327827cc15218&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency