5-Chlor-o-cresol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
C1723-1G C1723-5G
TCIAC1723-1GEA 140 DKK
TCIAC1723-1G TCIAC1723-5G
5-Chlor-o-cresol ≥97.0% (by GC)
5-Chlor-o-cresol
Formel: C₇H₇ClO
Molekylvægt: 142.58 g/mol
Kogepunkt: 225
MDL Number: MFCD00060672
CAS-nummer: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN nummer: 3437
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a439ae8d4333e75787973c643f79f3acae02f147&vid=a439ae8d4333e75787973c643f79f3acae02f147&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C