2-Chlor-p-cresol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
C2005-25G C2005-5G
TCIAC2005-25GEA 714 DKK
TCIAC2005-25G TCIAC2005-5G
2-Chlor-p-cresol ≥97.0% (by GC)
2-Chlor-p-cresol
Formel: C₇H₇ClO
Molekylvægt: 142.58 g/mol
Kogepunkt: 196°C
Smeltepunkt: 76
Massefylde: 1.211
Flammepunkt: 86°C
MDL Number: MFCD00070639
CAS-nummer: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN nummer: 2669
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8ec814d8bdff70aebd023e371563ed60a87aaf1&vid=a8ec814d8bdff70aebd023e371563ed60a87aaf1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %