4-Chlor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2165-25G C2165-5G
TCIAC2165-25GEA 1020 DKK
TCIAC2165-25G TCIAC2165-5G
4-Chlor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
4-Chlor-m-xylen
Formel: C₈H₉Cl
Kogepunkt: 188°C
Smeltepunkt: –32°C
MDL Number: MFCD00060644
CAS-nummer: 95-66-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&vid=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %