4-Brom-m-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Bromo-3-methylphenol
B3658-25G B3658-5G
TCIAB3658-25GEA 1690 DKK
TCIAB3658-25G TCIAB3658-5G
4-Brom-m-cresol ≥98.0% (by GC)
4-Brom-m-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Kogepunkt: 145°C
Smeltepunkt: 63
MDL Number: MFCD00079723
CAS-nummer: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f74f29d982ea40fff7acfdd2f2854d9bebcdc0&vid=87f74f29d982ea40fff7acfdd2f2854d9bebcdc0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C