5-Brom-2-Chloranisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B3001-1G B3001-5G
TCIAB3001-1GEA 140 DKK
TCIAB3001-1G TCIAB3001-5G
5-Brom-2-Chloranisol ≥98.0% (by GC)
5-Brom-2-Chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Molekylvægt: 221.48 g/mol
Kogepunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00078659
CAS-nummer: 16817-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe9fb1949ae445829484a0f78cb1309c6bd53cee&vid=fe9fb1949ae445829484a0f78cb1309c6bd53cee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C