4-Brom-2-Fluoranisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1855-25G B1855-5G
TCIAB1855-25GEA 706 DKK
TCIAB1855-25G TCIAB1855-5G
4-Brom-2-Fluoranisol ≥98.0% (by GC)
4-Brom-2-Fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Kogepunkt: 208°C
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00011710
CAS-nummer: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&vid=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %