5-Brom-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
B1792-25G B1792-5G
TCIAB1792-25GEA 362 DKK
TCIAB1792-25G TCIAB1792-5G
5-Brom-m-xylen ≥98.0% (by GC)
5-Brom-m-xylen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 205°C
Massefylde: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000087
CAS-nummer: 556-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&vid=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %