p-Toluidin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Toluidin
T0300-25G
T0300-500G
TCIAT0300-25GEA
132
DKK
TCIAT0300-25G
TCIAT0300-500G
p-Toluidin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
p-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molekylvægt: 107.16 g/mol Kogepunkt: 201 Smeltepunkt: 43 Flammepunkt: 87 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007906 CAS-nummer: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN nummer: 3451 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,09536 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 43.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in dilute HCl | almost transparency |