4-Aminothiophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline
A0623-25G A0623-5G A0623-100G
TCIAA0623-25GEA 641 DKK
TCIAA0623-25G TCIAA0623-5G TCIAA0623-100G
4-Aminothiophenol ≥98.0% (by GC)
4-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Kogepunkt: 142°C
Smeltepunkt: 40…44 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007880
CAS-nummer: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
UN nummer: 3263
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18a673105207e0bd05f516ff1f37a1f86e191fc6&vid=18a673105207e0bd05f516ff1f37a1f86e191fc6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %