4-Fluor-m-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
F0527-25G F0527-5G
TCIAF0527-25GEA 714 DKK
TCIAF0527-25G TCIAF0527-5G
4-Fluor-m-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 86°C
Smeltepunkt: 36
Massefylde: 1.12
MDL Number: MFCD00025294
CAS-nummer: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&vid=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C