4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene
A1164-25G A1164-5G
TCIAA1164-25GEA 879 DKK
TCIAA1164-25G TCIAA1164-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Kogepunkt: 208°C
Flammepunkt: 92°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007834
CAS-nummer: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&vid=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %