4-Fluor-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
F0398-25G F0398-5G
TCIAF0398-25GEA 567 DKK
TCIAF0398-25G TCIAF0398-5G
4-Fluor-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Smeltepunkt: 14
Flammepunkt: 88°C
MDL Number: MFCD00007832
CAS-nummer: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&vid=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %