4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
A1158-25G A1158-5G
TCIAA1158-25GEA 1240 DKK
TCIAA1158-25G TCIAA1158-5G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin ≥97.0% (by GC)
4-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Kogepunkt: 90°C
Flammepunkt: 72°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007831
CAS-nummer: 393-39-5
EINECS: 206-886-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01afc8ba9d70d8b47261c9a01b76262c56bc31f5&vid=01afc8ba9d70d8b47261c9a01b76262c56bc31f5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %