4'-Aminoacetophenon ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A0251-25G A0251-100G
TCIAA0251-25GEA 370 DKK
TCIAA0251-25G TCIAA0251-100G
4'-Aminoacetophenon ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Kogepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 101…103 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007896
CAS-nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 14,00413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8bfb2b7de4097862557cc720cd5dbe26cecde2c&vid=f8bfb2b7de4097862557cc720cd5dbe26cecde2c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C