2-Amino-5-Chlorphenol 97,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Chloro-2-hydroxyaniline
A1958-25G
A1958-5G
TCIAA1958-25GEA
550
DKK
TCIAA1958-25G
TCIAA1958-5G
2-Amino-5-Chlorphenol 97,0 GC, T
2-Amino-5-Chlorphenol
Formel:
C₆H₆ClNO Molekylvægt: 143.57 g/mol Smeltepunkt: 155°C |
MDL Number:
MFCD02093863 CAS-nummer: 28443-50-7 EINECS: 249-020-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Brown powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |